2-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSPC2364-1GEA 361 EUR
APOSPC2364-1G
2-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236343
Núm. CAS: 236736-24-6
UN: 3267
ADR: 8,III