Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC2332-25GEA 277 EUR
APOSPC2332-25G APOSPC2332-100G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Pto. de fusión: 266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034899
Núm. CAS: 12107-76-5