Barium hexafluorosilicate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC2147-50GEA
241
EUR
APOSPC2147-50G
Barium hexafluorosilicate 98%
Barium hexafluorosilicate
Formula:
BaF₆Si Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014185 Núm. CAS: 17125-80-3 |