5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC200356-1GEA 727 EUR
APOSPC200356-1G APOSPC200356-500MG
5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrFN
MW: 252,0824 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100950
Núm. CAS: 463336-07-4