3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC200204-1GEA
58.2
EUR
APOSPC200204-1G
APOSPC200204-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ MW: 272,0712 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863925 Núm. CAS: 325142-82-3 |