Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC200167-1GEA 193 EUR
APOSPC200167-1G APOSPC200167-500MG
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025881
Núm. CAS: 1038389-86-4