Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Potassium (3-carboxyphenyl)trifluoroborate
APOSPC200140-5GEA
178
EUR
APOSPC200140-5G
APOSPC200140-10G
APOSPC200140-1G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Formula:
C₇H₅BF₃KO₂ MW: 228,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784423 Núm. CAS: 850313-91-6 |