Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC200038-1GEA 62.6 EUR
APOSPC200038-1G
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688582
Núm. CAS: 886732-29-2