Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC1769-25GEA
642
EUR
APOSPC1769-25G
APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula:
C₈H₃BF₉K MW: 320,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03701625 Núm. CAS: 166328-09-2 |