4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC1644-5GEA
118
EUR
APOSPC1644-5G
APOSPC1644-25G
APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₄ MW: 183,93 g/mol Pto. de fusión: 236…240 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01114671 Núm. CAS: 120153-08-4 |