2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC1401-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1401-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 34552-15-3