4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC1207-100GEA 582 EUR
APOSPC1207-100G APOSPC1207-25G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407960
Núm. CAS: 400-76-0