3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC10381-1GEA 37.6 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657735
Núm. CAS: 159020-59-4