2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC10336-5GEA
21.9
EUR
APOSPC10336-5G
APOSPC10336-1G
APOSPC10336-25G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Pto. de fusión: 240…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664239 Núm. CAS: 170981-26-7 |