5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC0842-5GEA
72.7
EUR
APOSPC0842-5G
APOSPC0842-1G
APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formula:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219,0079 g/mol Pto. de fusión: 112…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788530 Núm. CAS: 251300-28-4 |