Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC0791-1GEA 74.2 EUR
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formula: C₁₈BF₁₅
MW: 511,98 g/mol
Pto. de fusión: 126…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269813
Núm. CAS: 1109-15-5