5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC062-1GEA
20.5
EUR
APOSPC062-1G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,9300 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03095147 Núm. CAS: 468718-30-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...