3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSPC0165-250MGEA
14.7
EUR
APOSPC0165-250MG
APOSPC0165-25G
APOSPC0165-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula:
C₇H₃ClF₄O MW: 214,55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631514 Núm. CAS: 261763-12-6 UN: 3265 ADR: 8,III |