2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC01501-1GEA 87.3 EUR
APOSPC01501-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,13 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095418
Núm. CAS: 133605-27-3