3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC0147-1GEA
26.3
EUR
APOSPC0147-1G
APOSPC0147-10G
APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₈H₄ClF₄NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631399 Núm. CAS: 129931-46-0 |