Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR9899-25GEA 40.8 EUR
APOSOR9899-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Pto. de fusión: 172…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00123414
Núm. CAS: 7210-76-6