4-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR965464-250MGEA 219 EUR
APOSOR965464-250MG APOSOR965464-1G
4-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
4-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495890
Núm. CAS: 116753-55-0