3-Chloropropyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR964999-100GEA 85.8 EUR
APOSOR964999-100G APOSOR964999-25G APOSOR964999-500G
3-Chloropropyl acetate 97%
3-Chloropropyl acetate
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001000
Núm. CAS: 628-09-1