4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR963407-1GEA 147 EUR
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,2319 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191367
Núm. CAS: 4854-84-6