4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR962541-10GEA
94.5
EUR
APOSOR962541-10G
APOSOR962541-100G
APOSOR962541-25G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00870633 Núm. CAS: 874-89-5 |