3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR957133-1GEA 64 EUR
APOSOR957133-1G
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01214035
Núm. CAS: 24167-52-0