2-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR9568-1GEA
321
EUR
APOSOR9568-1G
2-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BClO₄ Pto. de fusión: 236…238 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08235091 Núm. CAS: 874290-67-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...