2,6-Dinitro-4-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR9520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈N₂O₅
Pto. de fusión: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192097
Núm. CAS: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II