4-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)anisole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulphonyl)pyrrolidine

OR9407-1G
APOSOR9407-1GEA 154 EUR
APOSOR9407-1G
4-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)anisole 95%
4-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)anisole
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₃S
MW: 320,2000 g/mol
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Refrigerator
Número MDL: MFCD04091911
Núm. CAS: 691381-10-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR