(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR938961-1GEA
98.9
EUR
APOSOR938961-1G
APOSOR938961-5G
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine 95%
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,2062 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044966 Núm. CAS: 5933-40-4 |