3-Methoxyphthalide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR938427-5GEA
144
EUR
APOSOR938427-5G
3-Methoxyphthalide 95%
3-Methoxyphthalide
Formula:
C₉H₈O₃ MW: 164,1580 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01652196 Núm. CAS: 4122-57-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...