Hexanophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR937978-25GEA
66.9
EUR
APOSOR937978-25G
APOSOR937978-5G
APOSOR937978-100G
Hexanophenone 95%
Hexanophenone
Formula:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009512 Núm. CAS: 942-92-7 |