2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR937864-10GEA 590 EUR
APOSOR937864-10G APOSOR937864-1G APOSOR937864-5G
2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Formula: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053138
Núm. CAS: 61323-24-8