6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR937506-250MGEA
78.6
EUR
APOSOR937506-250MG
APOSOR937506-5G
APOSOR937506-1G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formula:
C₅H₃BrN₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04060716 Núm. CAS: 92276-38-5 |