2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR937310-5GEA
97.4
EUR
APOSOR937310-5G
APOSOR937310-1G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formula:
C₉H₁₀N₂S MW: 178,2500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005790 Núm. CAS: 29927-08-0 |