2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR937301-1GEA 132 EUR
APOSOR937301-1G APOSOR937301-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001782
Núm. CAS: 6575-09-3