4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR9367-1GEA 55.3 EUR
APOSOR9367-1G APOSOR9367-5G
4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
4-Carbamoyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235066
Núm. CAS: 344329-76-6