4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR933125-1GEA
132
EUR
APOSOR933125-1G
APOSOR933125-5G
APOSOR933125-25G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formula:
C₇H₆ClNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007114 Núm. CAS: 7147-89-9 |