5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR933039-100GEA 248 EUR
APOSOR933039-100G APOSOR933039-25G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038078
Núm. CAS: 34413-35-9