3-Butoxypropionitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR931713-100GEA 112 EUR
APOSOR931713-100G APOSOR931713-5G APOSOR931713-25G
3-Butoxypropionitrile 95%
3-Butoxypropionitrile
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045643
Núm. CAS: 6959-71-3