2-Butylimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR931417-25GEA 121 EUR
APOSOR931417-25G APOSOR931417-5G
2-Butylimidazole 95%
2-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792664
Núm. CAS: 50790-93-7