7-Methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR928851-1GEA 101 EUR
APOSOR928851-1G APOSOR928851-5G APOSOR928851-10G
7-Methyl-1H-indazole 98%
7-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663434
Núm. CAS: 3176-66-7