3-Methoxydiphenylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR922698-500GEA 437 EUR
APOSOR922698-500G APOSOR922698-100G
3-Methoxydiphenylamine 98%
3-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008383
Núm. CAS: 101-16-6