Methyl cis-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR922132-1GEA 74.2 EUR
APOSOR922132-1G
Methyl cis-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl cis-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441962
Núm. CAS: 3618-03-9