1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR919800-5GEA
757
EUR
APOSOR919800-5G
APOSOR919800-1G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formula:
C₈H₉N₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216630 Núm. CAS: 71878-80-3 |