1,4-Dicyano-2-butene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR919444-25GEA
144
EUR
APOSOR919444-25G
APOSOR919444-5G
1,4-Dicyano-2-butene 95%
1,4-Dicyano-2-butene
Formula:
C₆H₆N₂ MW: 106,1252 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001964 Núm. CAS: 1119-85-3 |