Ethyl-α-chlorophenylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-chloro-2-phenylacetate
OR916917-25G OR916917-5G
APOSOR916917-25GEA 488 EUR
APOSOR916917-25G APOSOR916917-5G
Ethyl-α-chlorophenylacetate 95%
Ethyl-α-chlorophenylacetate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,6461 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00013675
Núm. CAS: 4773-33-5