tert-Butyl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR916491-25GEA
82.9
EUR
APOSOR916491-25G
APOSOR916491-100G
tert-Butyl benzoate 95%
tert-Butyl benzoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,2277 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048244 Núm. CAS: 774-65-2 |