5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR916328-5GEA 437 EUR
APOSOR916328-5G APOSOR916328-1G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020734
Núm. CAS: 826-85-7