1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR914185-1GEA
82.9
EUR
APOSOR914185-1G
APOSOR914185-10G
APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formula:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664199 Núm. CAS: 15298-58-5 |